Merck
XX1012508
Millipore
Millipore Stopfen für die Vakuumfiltration
About This Item
UNSPSC-Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
parylene coating
silicone stopper
Methode(n)
vacuum filtration: suitable
Anwendung(en)
filtration
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Millipore Zubehörprodukt für die Glas-Vakuumfiltration
Stopfen, Nr. 5, perforiert, Silikon mit Parylenbeschichtung, 5/Packung
Diese Zubehörprodukte wurden entwickelt, um Teils aus den Millipore Glas-Vakuumfiltrationskits zu ersetzen oder eine alternative Konfiguration zu ermöglichen.
Dieses Produkt ist ein Zubehörteil für die Millipore Mikroanalyse-Filterhalterungssysteme aus Glas (25 mm).