Wichtige Dokumente
EZFITHIHE
Millipore
Gummistopfen-Filtrationskopf (Standard-Nr. 8)
Rubber Stopper Filtration Head (Standard No. 8), for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Synonym(e):
EZ-Fit® Verteilerfiltrationskopf, Filtrationskopf für Verteiler, Für Bioburden-Verfahren
Größe auswählen
1 EA
CHF 268.00
3 EA
CHF 733.00
CHF 268.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 268.00
3 EA
CHF 733.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116129
NACRES:
NB.24
CHF 268.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Materialien
316L stainless steel
Qualitätsniveau
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
Leistungsmerkmale
Rubber Stopper Filtration Head (Standard No. 8)
Verpackung
pkg of 1 unit (EZFITHIHE1)
pkg of 3 units (EZFITHIHE3)
Hersteller/Markenname
EZ-Fit®
Aufnahme
sample type beer
sample type bottled water
sample type pharmaceutical(s)
sample type cosmetics
Anwendung(en)
bioburden testing
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
Kompatibilität
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Der Filtrationskopf wurde für eine erleichterte Handhabung, verringerte Wartung und eine Begrenzung des Kontaminationsrisikos konzipiert. Der perforierte Standardstopfen Nr. 8 kann mit Stahl- oder Glastrichtern verwendet werden
Anwendung
Allgemeine mikrobiologische Analyse bei partikulärer Kontamination – Bier; Flaschenwasser; Produktanalyse; Umweltanalyse; Keimzahlbelastungsprüfung; Wasserüberwachung
Verpackung
EZFITHIHE1: 1 Einheit
EZFITHIHE3: 3 Einheiten
Wird ohne Gummistopfen geliefert n°8
Rechtliche Hinweise
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
konfiguriert für