Vorgemischtes, gebrauchsfertiges HRP-Reagenz für den Chemilumineszenz-Nachweis
Anwendung
Western Blot, Dot-/Slot-Blot
Zur Verwendung für Immunblots.
Verpackung
1 Flasche für 200 cm2
Qualität
Das Reagenz wurde für optimale Nachweisbreite und -sensitivität bei Verwendung verschiedener Antikörper in Western-Blot-Assays eingestellt.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 4 °C ab Versanddatum 1 Jahr haltbar. Enthält Wasserstoffperoxid. In einem gut belüfteten Bereich verwenden.
Rechtliche Hinweise
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
WGK
WGK 2
A discussion of factors affecting observed vs. calculated molecular weight in gel electrophoresis and western blotting.
Questions
Reviews
★★★★★ No rating value