Dokumente
WBKLS
Millipore
Immobilon Western chemilumineszentes HRP-Substrat
Immobilon Western HRP Substrate provides high sensitivity for Chemiluminescent detection in western or dot/slot/spot blotting applications on both PVDF and nitrocellulose membranes, and is compatible with all commonly used buffers and blocking reagents.
Synonym(e):
HRP substrate, chemiluminescent detection substrate, detection substrate
About This Item
UNSPSC-Code:
41116010
eCl@ss:
42029053
NACRES:
NB.22
Konjugat
peroxidase conjugate
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 250 mL Luminol
pkg of 250 mL Peroxide solution
Hersteller/Markenname
Immobilon®
Methode(n)
western blot: suitable
Membranfläche
5000 cm2 , membrane coverage
Nachweisverfahren
chemiluminescent
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Das Immobilon Western HRP-Substrat ist mit allen gebräuchlichen Puffern und Blockierungsreagenzien kompatibel und bietet hohe Sensitivität für Chemilumineszenzdetektion in Western bzw. Dot/Slot/Spot Blots sowohl auf PVDF- als auch Nitrocellulose-Membranen.
Anwendung
Das Immobilon Western HRP-Substrat ist für Western-Blots geeignet.
Rechtliche Hinweise
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Nicolas Bidère et al.
Nature, 458(7234), 92-96 (2009-01-02)
The transcription factor NF-kappaB is required for lymphocyte activation and proliferation as well as the survival of certain lymphoma types. Antigen receptor stimulation assembles an NF-kappaB activating platform containing the scaffold protein CARMA1 (also called CARD11), the adaptor BCL10 and
Elizabeth I Vink et al.
Virology, 422(2), 317-325 (2011-11-30)
The adenovirus E4-ORF3 protein promotes viral replication by relocalizing cellular proteins into nuclear track structures, interfering with potential anti-viral activities. E4-ORF3 targets transcriptional intermediary factor 1 alpha (TIF1α), but not homologous TIF1β. Here, we introduce TIF1γ as a novel E4-ORF3-interacting
Reinhard David et al.
The European journal of neuroscience, 31(6), 978-993 (2010-04-10)
Nicotinic acetylcholine receptors (nAChRs) mediate fast synaptic transmission in ganglia of the autonomic nervous system. Here, we determined the subunit composition of hetero-pentameric nAChRs in the mouse superior cervical ganglion (SCG), the function of distinct receptors (obtained by deletions of
Novel irreversible epidermal growth factor receptor inhibitors by chemical modulation of the cysteine-trap portion.
Carmi, Caterina, et al.
Journal of medicinal chemistry, 53, 2038-2050 (2010)
Artikel
The possible causes and potential remedies for challenges encountered dot/slot blotting, which uses vacuum filtration to transfer protein onto a microporous membrane.
A discussion of factors affecting observed vs. calculated molecular weight in gel electrophoresis and western blotting.
Protokolle
This page shows and discusses three protocols for stripping and reprobing a western blot membrane.
Protokoll für die Probenvorbereitung zur Zelllyse und effizienten Proteinextraktion aus kultivierten Geweben und Zellen für das anschließende Western Blotting.
Protocol for sample preparation for cell lysis and efficient protein extraction from cultured tissues and cells for subsequent Western blotting.