Fortfahren mit
WBLUC
Immobilon® Classico Western HRP substrate
Western blotting, dot/slot blotting
Synonym(e):
HRP substrate, chemiluminescent detection substrate, detection substrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 184.00
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 518.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116010
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
42029053
CHF 184.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Immobilon-Classico-Western-HRP-Substrat, Western blotting, dot/slot blotting
conjugate
peroxidase conjugate
Quality Segment
manufacturer/tradename
Luminata
technique(s)
western blot: suitable
membrane area
1000 cm2 , membrane coverage
detection method
chemiluminescent
shipped in
ambient
General description
Vorgemischtes, gebrauchsfertiges HRP-Reagens für die Chemilumineszenzdetektion
Application
Western Blot, Dot/Slot-Blot
Zur Verwendung für Immunblots.
Packaging
1 Flasche für 1.000 cm2
Preparation Note
Bei 4 °C ab Versanddatum 1 Jahr haltbar. Enthält Wasserstoffperoxid. In einem gut belüfteten Bereich verwenden.
Analysis Note
Das Reagens wurde für optimale Nachweisbreite und -sensitivität bei Anwendung verschiedener Antikörper in Western-Blot-Assays eingestellt.
Legal Information
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
WBLUFWBLURWBKLS
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
detection method
chemiluminescent
detection method
chemiluminescent
detection method
chemiluminescent
detection method
chemiluminescent
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
peroxidase conjugate
manufacturer/tradename
Luminata
manufacturer/tradename
Immobilon®
manufacturer/tradename
Luminata
manufacturer/tradename
Immobilon®
Still not finding the right product?
wgk
WGK 2