Merck
UFC40VV
Millipore
Ultrafree® Zentrifugenfilter, 2 ml Probenvolumen
pore size 0.1 μm, PVDF membrane (hydrophilic)
Synonym(e):
Centrifuge filter
Größe auswählen
25 EA
CHF 303.00
100 EA
CHF 951.00
CHF 303.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 EA
CHF 303.00
100 EA
CHF 951.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
CHF 303.00
Check Cart for Availability
Materialien
PVDF membrane (hydrophilic)
polypropylene
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
holdup volume 10 μL
Verpackung
pkg of 100 ea
pkg of 25 ea
Hersteller/Markenname
Ultrafree®
Parameter
2 mL sample volume
50 °C max. temp.
Methode(n)
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Länge
77 mm
Durchmesser
16.3 mm
Filtrationsfläche
0.8 cm2
Arbeitsvolumen
2 mL
5 mL
Matrix
Durapore®
Porengröße
0.1 μm pore size
Anwendung(en)
sample preparation
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Filtercode: VVPP
Filtertyp: Mikrofiltration
Ultrafree®-MC (0,5 ml) und Ultrafree-CL (2 ml) Zentrifugen sind Einwegfilter zum Entfernen von Teilchen aus wässrigen biologischen Lösungen. Diese Geräte sind mit zwei Verarbeitungsvolumina mit einer Reihe mikroporöser Membranen (von 0,1 bis 5,0 µm) für schnelle Filtration und hochgradig reproduzierbare Leistung erhältlich. Vorsterilisierte Einheiten sind ebenfalls erhältlich. Verwendung in Festwinkelrotoren für 1,5-mL-Röhrchen (-MC) und 15-mL-Röhrchen (–CL).
•Fünf verschiedene Porengrößen von 0,1 bis 5,0 µm
•Vorsterilisierte Einheiten sind ebenfalls erhältlich
•Schnelle Filtration und hochgradig reproduzierbare Leistung
•Verwendung in Festwinkelrotoren für 1,5-mL-Röhrchen
Anwendungen
•Entfernen von Teilchen und Niederschlägen aus wässrigen und einigen lösungsmittelbasierten Proben
•Ideal für die Verwendung mit Protein- und Nukleinsäurelösungen
Anwendung
0,1 µm Porengröße, hydrophiles PVDF, 2 ml Volumen, nicht steril
Festwinkel-Rotor (15 ml) mit maximal 5.000 x g
Physikalische Form
Farbcode: Orange
Rechtliche Hinweise
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ultrafree is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany