TZHVDV210
Steritest® NEO-Einheit
For soluble powders in vials with septa., Red base canister with vented double needle for small vials with septa., pkg of 10 blisters per box, Single packed
Synonym(e):
Einheit zur Sterilitätstestung, Membranfiltrationseinheit, Membranfiltrationskanister, geschlossene Membranfiltration, Steritest® NEO-Einheit für Sterilitätstests, mit rotem Unterteil
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
Nylon 66 adapter (for needle)
PVC tubing (double lumen)
PVDF membrane
plain filter
stainless steel (for needle)
styrene-acrylonitrile (SAN) (for canister)
Qualitätsniveau
Agentur
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP 71
Sterilität
sterile; γ-irradiated
Leistungsmerkmale
Red base canister with vented double needle for small vials with septa.
Hersteller/Markenname
Steritest®
Verpackung
pkg of 10 blisters per box, Single packed
Parameter
120 mL sample volume (graduation marks at 25, 50, 75 and 100 mL)
3.1 bar max. inlet pressure (45 psi) at 25 °C
45 °C max. temp.
Länge Schlauch
850 mm
Farbe
red Canister Base
Matrix
Durapore®
Porengröße
0.45 μm pore size
Aufnahme
sample type pharmaceutical(s)
Anwendung(en)
pharmaceutical
sterility testing
Kompatibilität
For soluble powders in vials with septa.
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Steritest® NEO ist eine Membranfiltrationseinheit zur Sterilitätsprüfung filtrierbarer pharmazeutischer Produkte. Die Einheit vereinfacht jeden Schritt der Sterilitätsprüfung, von der Durchführung bis hin zur Rückverfolgung. Das in sich geschlossene System minimiert falsch-positive Ergebnisse und bietet höchste Qualität und Zuverlässigkeit. Diese Einheit gewährleistet, dass pharmazeutische Produkte während der Sterilitätsprüfung niemals der Umwelt ausgesetzt werden. Bei Verwendung mit der Steritest® Symbio-Pumpe, spezifischen Zubehörteilen und hochwertigen Nährmedien und Spüllösungen bietet dieses System ein optimiertes und in vollem Umfang vorschriftskonformes Testverfahren. Die Probe wird in steriler Verdünnungslösung gelöst/verdünnt, und die resultierende Lösung wird filtriert. Eine dünne Doppelkanüle wird für kleine Flaschen mit Septum verwendet. Das rote Kanisterunterteil kennzeichnet eine geringbindende Durapore® Membran aus Polyvinylidenfluorid (PVDF) und ein spezielles Ablaufdesign. Produkte, die das Wachstum von Mikroorganismen hemmen, werden optimal ausgespült.
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Sterilitätsprüfung mit unseren Geräten, Pumpen, Medien, Flüssigkeiten und Dienstleistungen, alles aus einer Hand
- Die Steritest® Einheiten werden in unserem Center of Excellence in Molsheim, Frankreich, unter Einhaltung höchster Kontrollstandards hergestellt. Jede Charge erhält ein Qualitätszertifikat.
- Neues Kanülendesign
- Bessere Arbeitsabläufe
- Vollständig geschlossenes System
- Gleichbleibende Leistung
- Neues Schlauchtrennwerkzeug
Verpackung
Rechtliche Hinweise
Erforderlich, aber nicht bereitgestellt
konfiguriert für
Ähnliches Produkt
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Steritest® NEO device is ideal for sterility testing of antibiotics. The Steridilutor® NEO system is designed to dissolve and dilute drugs in vials whereas the Steridilutor® NEO device for the liquid transfer kit allows diluting liquids from open ampoules into a septum-equipped diluent container.
Verwandter Inhalt
The new Velax® cutting clamp to sever the tubing of a Steritest® NEO device makes sterility testing by membrane filtration safer and more convenient than ever before.