Merck
TX1395
Supelco
2,2,4-Trimethylpentan
Practical
Synonym(e):
Isooctane, Isooctan
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH2C(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.23
Beilstein:
1696876
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191502
EG-Index-Nummer:
208-759-1
bp:
98-99 °C (lit.)
Dampfdichte
3.9 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
41 mmHg ( 21 °C)
Assay
≥95% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
745 °F
Expl.-Gr.
6 %
Farbe
APHA: ≤10
Brechungsindex
n20/D 1.391 (lit.)
pH-Wert
7
bp
98-99 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−107 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point -12 °C
Löslichkeit
0.56 mg/L
Dichte
0.692 g/mL at 25 °C (lit.)
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CC(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,6H2,1-5H3
InChIKey
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Practical
Hinweis zur Analyse
Assay (GC): 95% min
Color (APHA): 10 max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
10.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-12 °C - closed cup