Wichtige Dokumente
TX1280
Supelco
Trifluoroacetic Acid Soltion
0.1% (v/v) TFA Mobile Phase in Water
Synonym(e):
hplc
About This Item
UNSPSC-Code:
50202301
Qualität:
HPLC grade
Anwendung(en):
general analytical
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Water/TFA 0.1% Mobile Phase,
Qualitätsniveau
Qualität
HPLC grade
Form
liquid
Enthält
0.095-0.105 % (v/v) trifluoroacetic acid
Abdampfrückstand
≤5 ppm
Farbe
APHA: ≤10
Dichte
1.000  g/cm3
UV-Absorption
λ: 205 nm Amax: ≤1.00
λ: 210 nm Amax: ≤0.70
λ: 230 nm Amax: ≤0.30
λ: 250 nm Amax: ≤0.05
λ: 280 nm Amax: ≤0.010
λ: 300 nm Amax: ≤0.010
λ: 350 nm Amax: ≤0.010
Eignung
suitable for HPLC
Anwendung(en)
general analytical
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
Anwendung
TX1280P-1 is packaged in poly coated glass bottles
Angaben zur Herstellung
Product filtered through a 0.2 μm filter
Hinweis zur Analyse
Assay (trifluoroacetic acid)0.095-0.105% (v/v)Color (APHA)10 maxEvaporation residue5ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFormClear liquidGradient at 210 nm0.01AU maxGradient at 220 nm0.001AU maxGradient at 280 nm0.001AU maxUV Abs. at 205 nm1.00AU maxUV Abs. at 210 nm0.70AU maxUV Abs. at 230 nm0.30AU maxUV Abs. at 250 nm0.05AU maxUV Abs. at 280 nm0.010AU maxUV Abs. at 300 nm0.010AU maxUV Abs. at 350 nm0.010AU max
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable