Wichtige Dokumente
05-719
Sigma-Aldrich
Anti-Phosphatidylserin-Antikörper, Klon 1H6
clone 1H6, Upstate®, from mouse
Synonym(e):
Anti-Phosphatidylserin, Klon 1H6 Anti-Phosphatidylserin, Phosphatidylserin-Nachweis
Größe auswählen
200 μG
CHF 1’020.00
CHF 1’020.00
Voraussichtliches Versanddatum24. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
200 μG
CHF 1’020.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 1’020.00
Voraussichtliches Versanddatum24. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1H6, monoclonal
Speziesreaktivität
vertebrates
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotyp
IgG
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer)
Angaben zum Gen
human ... PTDSS1(9791)
Allgemeine Beschreibung
Signifikanz:
Der Anti-Phosphatidylserin-Antikörper kann verwendet werden, um die Translokation des Membran-Phospholipids Phosphatidylserin (PS) aus der inneren in die äußere Lipidschicht der Zellmembran nachzuweisen. Er stellt eine Alternative zu Annexin V für die Quantifizierung der Apoptose dar.
Phosphatidylserin (PS) ist ein Phospholipid (1,2-Diacyl-sn-glycerin-(3)-L-phosphoserin), das in der Zellmembran aller Pflanzen und Tiere vorkommt. Die höchste PS-Konzentration liegt im Hirn vor, da PS etwa 10 % des Lipidgehalts von Neuronen ausmacht. Es wird angenommen, dass neurales PS eine Rolle bei der Erhaltung der Nervenzellintegrität, der Verstärkung der Neurotransmittersignaleffizienz und der Verbesserung der Nervenzellsignalübertragung spielt. Eines der Hauptmerkmale der Apoptose ist die Expression von PS an der äußeren Zellmembran. PS kommt in der Regel an der Innenseite der Plasmamembran vor, während den frühen Stadien der Apoptose wird PS jedoch an die äußere Membran translokalisiert. FITC-markiertes Annexin V kann an das freigelegte PS binden und stellt die Grundlage der meisten Apoptose-Assays auf Annexin-V-Basis dar.
Spezifität
Erkennt Phosphatidylserin (PS) in Zellmembranen
Immunogen
Liposome, die 70 % Phosphatidylserin und 30 % Phosphatidylglycerin enthalten
Anwendung
Der Anti-Phosphatidylserin-Antikörper Klon 1H6 ist ein Antikörper gegen Phosphatidylserin zur Verwendung in FC und IH.
Durchflusszytometrie: 0,2–2 μg/ml einer früheren Charge wiesen Zelloberflächen-Phosphatidylserin in mit Fas-Ligand-Vesikeln behandelten Jurkat-Zellen (Katalognr. 01-210) nach. Siehe Seite zwei.
Immunhistochemie: Ein unabhängiges Labor berichtete, dass dieser Antikörper Phosphatidylserin in mit Ethanol/Aceton fixierten Paraffinschnitten der Karotis von Ratten nachweist (Mandinov, L., 2003).
Forschungsunterkategorie
Apoptose und Krebs
Forschungsunterkategorie
Apoptose – Weiteres
Qualität
Regelmäßig mittels Durchflusszytometrie an mit Fas-Ligand-Vesikeln behandelten Jurkat-Zellen (Katalognr. 01-210) beurteilt
Zielbeschreibung
Keine angegeben
Physikalische Form
Aufgereinigtes IgG, das in 0,1 mol/l Tris-Glycin, 0,15 mol/l NaCl, 0,05 % Natriumazid, pH-Wert 7,4, vor der Zugabe von Glycerin zu 30 % bereitgestellt wird. Flüssig bei -20 °C.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Hirngewebe
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jiunn-Min Shieh et al.
International journal of medical sciences, 10(8), 988-994 (2013-06-27)
Previously, we identified a sequence variant (N375S) of c-Met gene, however, its association with lung cancer risk and prognosis remain undefined. We investigated the genotype distribution of the c-Met-N375S sequence variant in 206 lung cancer patients and 207 non-cancer controls
R S Fernandes et al.
Journal of thrombosis and haemostasis : JTH, 4(7), 1546-1552 (2006-07-15)
That there is a correlation between cancer and procoagulant states is well-known. C6 glioma cell line was originally induced in random-bred Wistar-Furth rats and is morphologically similar to glioblastoma multiforme, the most common aggressive glioma resistant to therapeutic interventions. In
Manjarika De et al.
Molecular therapy. Nucleic acids, 10, 9-27 (2018-03-04)
There is a pressing need for a ubiquitously expressed antigen or receptor on the tumor surface for successful mitigation of the deleterious side effects of chemotherapy. Phosphatidylserine (PS), normally constrained to the intracellular surface, is exposed on the external surface
S Grunewald et al.
International journal of andrology, 31(3), 325-330 (2007-06-19)
Human sperm have been documented to display apoptosis-like features such as externalization of phosphatidylserine (EPS), disruption of the transmembrane mitochondrial potential (MMP) and activation of caspases. Our aim was to evaluate possible association between activation of the apoptosis cascade in
Ibtehaj Naqvi et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 26(4), 1020-1031 (2018-03-20)
Nucleic acid binding polymers (NABPs) have been extensively used as vehicles for DNA and RNA delivery. More recently, we discovered that a subset of these NABPs can also serve as anti-inflammatory agents by capturing pro-inflammatory extracellular nucleic acids and associated protein
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the concentration of this antibody in mg/mL. Only total quantity as 200 ug is given on the vial.
    1 answer
    1. The concentration of this antibody is 1 mg/mL. This information is published in the product Certificate of Analysis.
      Helpful?
  2. What's the concentration and volume of this antibody?
    1 answer
    1. The concentration, and therefore volume, can vary between lots. As of April 2024, The concentration is 1mg/mL and the volume is 200uL.