Merck
TMTP01300
Millipore
Isopore Membranfilter
Isopore, filter diam. 13 mm, hydrophilic
Synonym(e):
Polycarbonat-Membranfilter, Porengröße 5,0 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materialien
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Isopore
Millipore
Parameter
140 °C max. temp.
250 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
50 L/min-cm2-psi air flow rate
~550 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
Filterdurchm.
13 mm
Dicke
20 μm
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
<1%
Brechungsindex
n/D 1.6
Matrix
Isopore
Porengröße
5-20 % porosity
5.0 μm pore size
Versandbedingung
ambient
Anwendung
  • Parasitology
  • Chemotaxis
  • Bioassays
  • Cytology
  • Air monitoring
  • Microplastics analysis
Vorsicht
Nach dem Autoklavieren kann die Flussrate ggf. reduziert sein.
Rechtliche Hinweise
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1