Merck
SE1M179M6
Millipore
Millipore® Steriflip® Vakuumröhrchenaufsatzfilter
pore size 0.22 μm, PVDF membrane, funnel capacity 50 mL, pack of 25 ea
Synonym(e):
Steriflip®-GV sterile Filtereinheit für Zentrifugenröhrchen
About This Item
UNSPSC-Code:
41104914
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.22
Materialien
PVDF membrane
acrylic housing
polypropylene
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile
Produktlinie
Steriflip®
Leistungsmerkmale
holdup volume 0.6 mL
hydrophilic
Verpackung
pack of 25 ea
Parameter
45 °C max. temp.
Methode(n)
sterile filtration: suitable
Höhe
138 mm
Kapazität
50 mL
Durchmesser
6.4 cm
Filterdurchm.
4 cm
Filtrationsfläche
7 cm2
Trichterkapazität
50 mL
Matrix
Durapore®
Porengröße
0.22 μm pore size
Fitting
double lead thread inlet (with vacuum port)
double lead thread outlet for 50 mL centrifuge tube
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Kompatibel mit 50-ml-Zentrifugenröhrchen, Steriflip® Filter machen den Arbeitsschritt des Flüssigkeitstransfers durch direkte Integration in das Probenröhrchen überflüssig. Zum Filtrieren die Einheit am 50-ml-Zentrifugenröhrchen, das Ihre Probe enthält, anbringen, umdrehen und Vakuum anlegen. Das Filtrat wird direkt in dem angebrachten 50-ml-Röhrchen gesammelt.
Diese Steriflip® Membranfiltereinheit aus Polyvinylidenfluorid (PVDF) mit einer Porengröße von 0,22 μm Besteht aus einem 50-ml-Zentrifugenröhrchen mit einem Deckel für die Verarbeitung und Lagerung.
Anwendung
Nur für Forschungszwecke
Steriflip® Filter sind für die sterile Vakuumfiltration wässriger Lösungen wie Gewebekulturmedien und biologischen Flüssigkeiten vorgesehen.
  • Gewebekulturmedien +/- Zusätze
  • Puffer
  • Biologische Lösungen
Anwendungsgebiete von Steriflip® Filtern:
  • Bei der Präparation von Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (ADCs)
  • Zum Sterilisieren von Rinderserumalbumin (BSA), Papain, Dispase und DNase-Mischung und Glukoselösung für Gewebekulturen
  • Zum Filtern von geklärtem Überstand bei Fusionsassays mit dem humanen Immundefizienz-Virus (HIV-1)
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Eliminiert den unsauberen Probentransfer mittels einem simplen, vakuumgestützten, geschlossenen System
  • Kann Zellen mit jedem der Nylon-Netzfilter mit verschiedenen Porengrößen aus Zelltrümmern isolieren
  • Ideal für die Sterilisation kleiner Mengen Kulturmedien
  • Passt auf alle gängigen 50-ml-Zentrifugenröhrchen, wodurch unnötige Materialien, Zeit und das Risiko von Verschüttung eliminiert werden
Rechtliche Hinweise
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Steriflip is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Antibody-Drug Conjugates (2013)
Marielle Cavrois et al.
Bio-protocol, 4(16) (2014-08-20)
The HIV-1 fusion assay measures all steps in the HIV-1 life cycle up to and including viral fusion. It relies on the incorporation of a β-lactamase Vpr (BlaM-Vpr) protein chimera into the virion and the subsequent transfer of this chimera
Harish Babu et al.
Frontiers in neuroscience, 5, 89-89 (2011-08-04)
In vitro assays are valuable tools to study the characteristics of adult neural precursor cells under controlled conditions with a defined set of parameters. We here present a detailed protocol based on our previous original publication (Babu et al., 2007)
Jerzy A Woznicki et al.
Cell death & disease, 11(1), 68-68 (2020-01-29)
Proteins of the BCL-2 family are evolutionarily conserved modulators of apoptosis that function as sensors of cellular integrity. Over the past three decades multiple BCL-2 family members have been identified, many of which are now fully incorporated into regulatory networks