Merck
SYSTFIX01
Milli-Q
Wandmontagehalterung
Installation accessory for RiOs and Elix® water purification systems
About This Item
UNSPSC-Code:
41104200
NACRES:
JA.13
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Verpackung
pkg of 1 unit
Kompatibilität
for use with AFS®
for use with Elix® Essential UV
for use with Elix® Essential
for use with RiOs Essential
Allgemeine Beschreibung
Die Halterung montiert eine Wasseraufbereitungseinheit mit Leichtigkeit hoch an der Wand, wodurch Tische frei von Unordnung bleiben, für einen optimierten Laborplatz und eine effizientere Arbeitsumgebung. 
Diese Halterung ist mit RiOs Essential und Elix® Essential Wasseraufbereitungssystemen kompatibel.
Anwendung
Sparen Sie Platz auf dem Labortisch.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Einfach zu montierendes Zubehör.
  • Spart Platz auf dem Labortisch. 
Rechtliche Hinweise
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany