Merck
PHL82464
Alisol B 23-Acetat
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Alisol-B-Acetat, 23-Acetylalismol B, 23-O-Acetylalisol B
Größe auswählen
10 MG
CHF 425.00
CHF 425.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
CHF 425.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C32H50O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
514.74
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 425.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
SMILES String
CC(O1)(C)[C@@]1([H])[C@@H](OC(C)=O)C[C@@H](C)C2=C3[C@@](CC2)(C)[C@@]4(C)CC[C@@]5([H])C(C)(C)C(CC[C@]5(C)[C@]4([H])[C@@H](O)C3)=O
InChI
1S/C32H50O5/c1-18(16-23(36-19(2)33)27-29(5,6)37-27)20-10-14-31(8)21(20)17-22(34)26-30(7)13-12-25(35)28(3,4)24(30)11-15-32(26,31)9/h18,22-24,26-27,34H,10-17H2,1-9H3/t18-,22+,23+,24+,26+,27-,30+,31+,32+/m1/s1
InChIKey
NLOAQXKIIGTTRE-JSWHPQHOSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)