Wichtige Dokumente
PR0G00002
Milli-Q
Progard® 2-Vorbehandlungspack (lang)
Progard® Pretreatment Pack
Protects the reverse osmosis (RO) membrane from hard water components
Synonym(e):
Progard® Vorbehandlungspack
Größe auswählen
1 EA
CHF 847.00
CHF 847.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 847.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
CHF 847.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
polyphosphate, activated carbon and 0.5 μm depth filter.
Verpackung
pkg of 1 unit
Hersteller/Markenname
Progard®
Höhe
39.5 cm (15.5 in.)
Rest-TOC (gesamter organischer Kohlenstoff)
<2000 ppb
Halogenhaltiger Rückstand
<3 ppm (Cl2)
Kompatibilität
for use with AFS® (1999-2012)
for use with Direct-Q® (1997-2010)
for use with Elix® (1997-2008)
for use with RiOs (1997-2012)
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Das Progard® 2-Vorbehandlungspack dient der Vorbehandlung von Wasser, indem es große Partikel, organische Verbindungen und freies Chlor aus Leitungswasser entfernt. Dadurch wird die Umkehrosmose(RO)-Membran vor Kesselsteinbildung, organischer Verschmutzung und Chloroxidation geschützt. Das Progard® 2-Vorbehandlungspack gewährleistet eine optimale Lebensdauer und Leistung Ihres Systems. Zur Verwendung mit AFS®, Direct-Q®, Elix® und RiOs 5/8/16 Wasseraufbereitungssystemen. Der vom System angeforderte Austausch von Verbrauchsmaterialien ist für die Aufrechterhaltung der Systemleistung innerhalb der Spezifikationen von äußerster Bedeutung.
Anwendung
Entfernt organische Substanzen, freies Chlor, Partikel und Kolloide aus dem Leitungswasser und sorgt für einen optimalen Schutz der RO-Membran.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Das Progard® 2-Vorbehandlungspack besteht aus Polypropylen und EPDM.
  • Für eingespeistes Leitungswasser mit einem Silt Density Index (SDI) von < 12, Cl2 < 3 ppm und einem TOC von < 2000 ppb geeignet.
  • Natürliche Aktivkohlemedien weisen eine große Oberfläche und eine hohe Adsorptionskinetik auf und tolerieren Speisewasser, das bis zu 3 ppm Chlor und 2000 ppb TOC enthält.
  • Die Tiefenfiltermedien weisen eine hohe Kapazität und eine optimierte Retention auf, wodurch sie Speisewasser mit einem SDI bis zu 12 tolerieren.
  • Enthält besonders ausgewähltes Polyphosphat zur Vermeidung von Kesselsteinbildung ohne Freisetzung von Ionen.
Rechtliche Hinweise
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Questions
1–9 of 9 Questions  
  1. What are the storage conditions for this product?
    1 answer
    1. Recommended storage conditions: temperatures from 5 to 30°C; humidity between 10 and 80%. The original sealed bag (if provided) must be kept intact before the first use to protect the purification element from foreign matter.
      Helpful?
  2. How are consumables changed?
    1 answer
    1. To help you to change your system's consumables, several video tutorials are available on our YouTube channel: https://youtube.com/playlist?list=PL2TUriaAaEA_IXDCnPbDk6OmrwptjwOHD. For high-flow systems, please keep in mind that all consumable changes must be approved by a 3-digit code that only the person in charge of the system knows.
      Helpful?
  3. How can I know which consumables can be used with my system?
    1 answer
    1. To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
      Helpful?
  4. What steps are you taking towards improved sustainability?
    1 answer
    1. Sustainability is at the heart of our innovations. From reducing water and energy consumption, to minimizing plastic and chemical waste, our dedicated water system engineers are constantly working on new ways to reduce the ecological footprint of our products to better support the sustainability goals we're all striving towards. For more information, we invite you to review the following brochure and infographic which highlight our efforts and achievements: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/milliq#sus. Do not hesitate to contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/collections/offices) for further information.
      Helpful?
  5. Can I arrange to have my consumables automatically ordered and delivered once a year?
    1 answer
    1. It's possible to place only one consumable order per year with a specific contract called "Consumable Supply Agreement (CSA)" (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/products/water-purification/milli-q-consumables#csa). For further information, contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/collections/offices).
      Helpful?
  6. Can consumables be opened and refilled?
    1 answer
    1. Unfortunately, this is not possible because of safety issues and the need to guarantee the quality of consumables and their interior purification components. Our consumables are manufactured in an ISO 9001-certified facility France in agreement with high quality standards.
      Helpful?
  7. How frequently do the various consumables need to be changed?
    1 answer
    1. The frequency that consumables must be changed depends on the system's usage (treated water volume) and on the consumables themselves (time of usage). In order to ensure the quality of water and your results, the consumables should be replaced when the system alerts you.
      Helpful?
  8. Where can I find data sheets, Certificates of Origin, Certificates of Analysis, and Certificates of Quality?
    1 answer
    1. Documents and certificates are available in the "Documentation" section on this page. Do not hesitate to contact us if you require further information.
      Helpful?
  9. What is the consumables delivery time?
    1 answer
    1. Refer to the consumable's Product page for a first estimation of its expected delivery time and contact customer service for more information.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. N-6964 KORSSUND, NORWAY
    • Reviews 3
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    Spare part swiftly despatched
    Rapidly delivered, well functioning on Elix 3, mebrane water manufactured again.