Merck
STBMRFA34
Millipore
SPÜLLÖSUNG A
ready-to-use, bottle volume 300 mL , filling volume
About This Item
UNSPSC-Code:
41106214
NACRES:
NB.22
Agentur
EP EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Qualitätsniveau
Beschreibung
For rinsing and dilution
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
Form
liquid
Haltbarkeit
12 mo.
Leistungsmerkmale
ready-to-use
screw cap with septum
Verpackung
bottle of
Flaschenvolumen
300 mL , filling volume
Aufnahme
sample type pharmaceutical(s)
pH-Wert
7.1±0.2 (25 °C)
Anwendung(en)
pharmaceutical
sterility testing
Kompatibilität
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
Eignung
nonselective for
Allgemeine Beschreibung
Spüllösung A ist ein allgemeiner Spülpuffer, der den Vorgaben der Europäischen Pharmakopöe (EP) 2.6.1, der US-amerikanischen Pharmakopöe (USP) 71 und der Japanischen Pharmakopöe (JP) 4.06 entspricht. Das Produkt ist eine klare, farblose Flüssigkeit mit einem pH-Wert von 7,1 ± 0,2 bei 25 °C. Die Lösung kann bis zu 12 Monate bei 2–25 °C (lichtgeschützt) aufbewahrt werden. Jede Flasche ist mit einer Schraubkappe mit Septum verschlossen, um die Gefahr einer Kreuzkontamination zu vermeiden und die Desinfektionsverfahren zu optimieren.
Anwendung
Spüllösung A wird zum Ausspülen wässriger Lösungen bei der Sterilitätsprüfung mittels Membranfiltration verwendet. Sie wird auch zum Verdünnen von Feststoffen in der gleichen Anwendung eingesetzt. Dieses Produkt wird außerdem als Spüllösung bei der Membranfiltration unsteriler Produkte empfohlen. Sie eignet sich ausgezeichnet zum Auflösen oder Verdünnen von Proben, Rekonstituieren kommerzieller Mikroorganismen oder als Transportmedium für Mikroorganismen.
Sterilitätsprüfung
Keimzahlbelastungstest
Verpackung
Packung mit 4 Flaschen à 300 ml Spüllösung A.
Komponenten
Schraubkappe mit Septum
Nährmedium
Spüllösung A
Rechtliche Hinweise
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable