Merck
STBMRFA94
Millipore
Lösung A in Flasche mit Septum-Schraubkappe 900 ml
bottle capacity 1000 mL, bottle filling volume 900 mL, closure type, Black screw cap with septum and protector, pack of 4 bottles
Synonym(e):
Spüllösung A, Spüllösung, Waschlösung
About This Item
UNSPSC-Code:
41106214
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NA.74
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Agentur
in accordance with EP 2.6.1
in accordance with JP 4.06
in accordance with USP 71
Qualitätsniveau
Beschreibung
For rinsing and dilution
Sterilität
sterile; autoclaved
Form
liquid
Haltbarkeit
12 mo.
Leistungsmerkmale
closure type Black screw cap with septum and protector
ready-to-use
Verpackung
pack of 4 bottles
bottle of
Flaschenkapazität
1000 mL
bottle filling volume
900 mL
Kapazität
1000 mL
Aufnahme
sample type pharmaceutical(s)
pH-Wert
7.1
Anwendung(en)
pharmaceutical
sterility testing
Kompatibilität
for use with Steritest®
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-30°C
Eignung
nonselective for
Allgemeine Beschreibung
Spüllösung A ist ein allgemeiner Spülpuffer, der den Vorgaben der Europäischen Pharmakopöe (EP) 2.6.1, der US-amerikanischen Pharmakopöe (USP) 71 und der Japanischen Pharmakopöe (JP) 4.06 entspricht. Das Produkt ist eine klare, farblose Flüssigkeit mit einem pH-Wert von 7,1 ± 0,2 bei 25 °C. Die Lösung kann bis zu 12 Monate bei 2-25 °C (lichtgeschützt) aufbewahrt werden. Jede Packung enthält 4 Flaschen à 900 ml, die mit einer Schraubkappe mit Septum verschlossen sind, um die Gefahr einer Kreuzkontamination zu vermeiden und die Desinfektionsverfahren zu optimieren.
Anwendung
Spüllösung A wird zum Ausspülen wässriger Lösungen bei der Sterilitätsprüfung mittels Membranfiltration verwendet. Sie wird auch zum Verdünnen von Feststoffen in der gleichen Anwendung eingesetzt. Dieses Produkt wird außerdem als Spüllösung bei der Membranfiltration unsteriler Produkte empfohlen. Diese Lösung eignet sich ausgezeichnet zum Auflösen oder Verdünnen von Proben, Rekonstituieren kommerzieller Mikroorganismen oder als Transportmedium für Mikroorganismen.
Sterilitätsprüfung
Keimbelastungskontrolle
Komponenten
Schraubkappe mit Septum
Nährmedium
Lösung A
Rechtliche Hinweise
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable