ST1535
Anti-NQO1 Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Synonym(e):
Anti-NADPH Dehydrogenase Quinone 1
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
liquid
Speziesreaktivität
human, mouse
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotyp
IgG
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NQO1(1728)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Warnhinweis
Physikalische Form
Rekonstituierung
Hinweis zur Analyse
293T cells
Human stomach tissue, Mouse brain tissue, HepG2 cells
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable