ST1053
Anti-20S Proteasome Core Subunits Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
diluted serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
liquid
Enthält
≤0.1% sodium azide as preservative
Speziesreaktivität
yeast, human, mouse
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotyp
IgG
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PSMB2(5690)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Immunoblotting (1:1000-1:10,000, see application references)
Immunoprecipitation (see comments)
Paraffin Sections (1:100)
Warnhinweis
Physikalische Form
Rekonstituierung
Hinweis zur Analyse
HeLa cells, RSV 3T3 mouse fibroblasts, or yeast whole cell lysates
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable