Merck
SNAP2FRMN01
Millipore
SNAP id® 2.0 Midi Blot Holding Frame
Frame ensures membrane is horizontal allowing uniform Antibody distribution. The flat profile allows for compact space allocation for storage, shipping & waste management.
About This Item
UNSPSC-Code:
41116010
eCl@ss:
42029053
NACRES:
NB.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
SNAP id® 2.0 Mini Blot Holding Frame (single pack), The new Mini Blot Holders ensure the membrane is horizontal allowing uniform Antibody distribution. The flat profile alows for compact space allocation for storage, shipping & waste management.
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
SNAP id®
Methode(n)
western blot: suitable
Kompatibilität
for use with Commercially available blocking reagents
for use with Luminata Western HRP Substrates
for use with Nitrocellulose
for use with PVDF (Immobilon membranes)
for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-CH Buffer (cat. no. WBAVDCH01)
for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-FL Buffer (cat. no. WBAVDFL01)
for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-PO Buffer (cat. no. WBAVDP001)
for use with commercially available detection reagents
Nachweisverfahren
chemiluminescent
colorimetric
fluorometric
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
Rechtliche Hinweise
SNAP id is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Protokolle
Western-Blot-Protokoll mit Workflow-Schritten für verschiedene Blot-Verfahren, beschreibt den elektrophoretischen Transfer von Proteinen von SDS-Polyacrylamidgelen auf Nitrocellulosemembranen. Auch bekannt als Immunblotting-Protokoll.
Western blot protocol details protein transfer from gels to nitrocellulose, crucial for immunoblotting procedures in research.