Merck
SLSV025LS
Millipore
Millex-SV-Filtereinheit (steril)
pore size 5.0 μm, diam. 25 mm, PVDF membrane, hydrophilic, medical device
Synonym(e):
Millex-SV Filter Unit, disposable syringe filter, sterile syringe filter, syringe filter
About This Item
UNSPSC-Code:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
PVC housing
PVDF membrane
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile; ethylene oxide treated
Produktlinie
Millex
Leistungsmerkmale
CE compliant
holdup volume≤ 0.1 mL
hydrophilic
FDA registered
medical device
Hersteller/Markenname
Millex
Parameter
≥600 mL/min water flow rate at 30 psi
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
Durchmesser
25 mm
Filtrationsfläche
4 cm2
housing diam.
29 mm
inlet to outlet H
25 mm
Volumen
100 mL
Matrix
Durapore®
Porengröße
5.0 μm pore size
Fitting
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die Millex-SV-Filtereinheit (steril) ist ein Medizinprodukt zur Verwendung als Spritzenvorsatzfilter für bidirektionalen Durchfluss zur Klärung kleiner Lösungsmengen bei der direkten Patientenversorgung und der Herstellung von Beimischungen in der Pharmazie.
Anwendung
  • Filtration wässriger, proteinhaltiger Lösungen, bei denen minimaler Probenverlust erwünscht ist.
  • Entfernen von Partikeln oder Aggregaten aus Proteinlösungen wie monoklonalen Antikörpern, extrahierten zellulären oder gewebebasierten Lösungen, Hormonen und Medikamenten
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Nur für den Einmalgebrauch, nicht pyrogen und nicht toxisch
  • Durapore®-Membranfilter mit einer Porengröße von 5,0 μm, der in ein Gehäuse aus Polyvinylchlorid (PVC) eingekapselt ist
  • Kompatibel mit den meisten wässrigen Lösungen
  • CE-Kennzeichnung und FDA-Zulassung
Sonstige Hinweise
Die Einheiten sind ausschließlich für die Verwendung durch medizinisches und/oder Laborfachpersonal bestimmt.
Rechtliche Hinweise
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Lihua Ye et al.
eLife, 8 (2019-12-04)
Enteroendocrine cells (EECs) are specialized sensory cells in the intestinal epithelium that sense and transduce nutrient information. Consumption of dietary fat contributes to metabolic disorders, but EEC adaptations to high fat feeding were unknown. Here, we established a new experimental