Merck
WHA10463533
Whatman® ReZist® Spritzenvorsatzfilter
30 mm, pore size 5 μm, PTFE membrane, non-sterile, pkg of 100 ea
Synonym(e):
Z698784
About This Item
UNSPSC-Code:
41104922
NACRES:
NB.24
Materialien
PTFE membrane
polypropylene housing
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pkg of 100 ea
Hersteller/Markenname
Whatman 10463533
Whatman Article No. 28415857 (US reference)
Durchmesser
30 mm
Volumen
≤100 mL
Porengröße
5 μm
Fitting
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Whatman Puradisc non-sterile syringe filters with polytetrafluoroethylene (PTFE) membrane combine premium quality with economic efficiency.
Puradisc syringe filters for routine syringe filtration
Puradisc syringe filters cater to a wide variety of sample types and applications, including capillary electrophoresis, biological preparations, protein filtration, and UV spectroscopy sample preparation. Different Puradisc membrane media support diverse chemical solvents and compounds.
Polytetrafluoroethylene (PTFE) syringe filter options
Cytiva′s Puradisc PTFE syringe filter is a hydrophobic membrane that is chemically stable and inert. It exhibits low protein binding, and its main application is filtration of non-aqueous samples. Prior to filtering of aqueous samples, the membrane must be pre-wetted with a water-miscible organic solvent.
Puradisc is available in the following membrane materials: regenerated cellulose (RC), cellulose nitrate, nylon, polytetrafluoroethylene (PTFE), polyethersulfone (PES), polypropylene, polyvinylidene difluoride (PVDF), and cellulose acetate.
Whatman® ReZist Spritzenvorsatzfilter
Das Whatman-ReZist-Sortiment an Spritzenvorsatzfiltern wurde speziell für die Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel entwickelt. Diese Filter sind ideal für die Klärung von aggressiven organischen Lösungsmitteln. ReZist-30-mm-Filter können auch als Belüftungsfilter für kleine Gefäße verwendet werden.
Eigenschaften von ReZist für die HPLC-Probenvorbereitung
  • Hydrophobe PTFE-Membran ist mit Polypropylen laminiert
  • 13 mm Durchmesser mit Mini-Tip
  • 13 mm Durchmesser mit extrem geringem Totvolumen < 10 μL
Vorteile:
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit gegen organische Standard-HPLC-Lösungsmittel
  • 13 mm Durchmesser mit Mini-Tip-Auslass ist ideal für die Filtration in sehr kleine Probenflaschen
  • Ermöglicht die optimale Verwertung kleiner Probenmengen
  • Extrem hohe chemische Beständigkeit
Eigenschaften von ReZist für die Entlüftung
  • Integrierte, dauerhaft hydrophobe PTFE-Membranen
  • Polypropylenunterstützung
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Eight different material options
  • Choice of 4 mm, 13 mm, and 30 mm syringe filter diameter to suit sample volume
  • Range of pore sizes for retaining a variety of particles
  • Optional sterile, medical-grade blister pack
  • Optional tube-tip format for accurate dispensing into a micro-vial
Eignung
Geeignet für die Klärung von aggressiven organischen Lösungsmitteln.
Sonstige Hinweise
Anwendungsgebiet: Nur für interne Forschungszwecke. Diese Produkte sind nicht für diagnostische Zwecke oder den Wiederverkauf bestimmt.
Rechtliche Hinweise
ReZist is a trademark of Cytiva
ReadyScript is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Whatman is a registered trademark of Cytiva