SLHA02510
Millex™-HA-Filtereinheit (nicht steril)
pore size 0.45 μm, diam. 25 mm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, medical device
Synonym(e):
OEM-Filter, Spritzenvorsatzfilter
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PVC housing
mixed cellulose esters (MCE) membrane
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
CE compliant
hydrophilic
FDA registered
compatible with ethylene oxide sterilization
medical device
Hersteller/Markenname
Millex™
Parameter
≥180 mL/min water flow rate at 30 psi
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
Durchmesser
25 mm
Filtrationsfläche
4 cm2
housing diam.
29 mm
inlet to outlet L
25 mm
Volumen
100 mL
Porengröße
0.45 μm pore size
Fitting
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Die Millex™-HA-Filtereinheit (nicht steril) ist zur Klärung kleiner Mengen wässriger Lösungen vorgesehen.
- Nach dem Umpacken und Sterilisieren eignet sich die Millex™-HA-Filtereinheit (nicht steril) für Anwendungen in der direkten Patientenversorgung.
- Die nicht sterilen Filter können mit Ethylenoxid (EO) sterilisiert werden.
- Die Sterilisation mit anderen Methoden (z. B. Gammastrahlung, Elektronenstrahl, Dampf) wird nicht empfohlen.
- Mit CE-Kennzeichnung und FDA-Zulassung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3