SLHAR33SS
Millex™ MCE-Spritzenvorsatzfilter
pore size 0.45 μm, diam. 33 mm, sterile, hydrophilic
Synonym(e):
0,45-μm-MCE-Spritzenvorsatzfilter, Cellulosemischester-Spritzenvorsatzfilter, MF-Millipore™ MCE-Spritzenvorsatzfilter, Millex-HA-Spritzenvorsatzfilter
Größe auswählen
CHF 224.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 224.00
Empfohlene Produkte
Materialien
mixed cellulose esters (MCE) membrane
modified acrylic housing
Qualitätsniveau
Sterilität
ethylene oxide treated
sterile
Produktlinie
Millex™
Haltbarkeit
3 yr
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millipore
Parameter
≥180 mL/min water flow rate at 30 psi
10.34 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
Methode(n)
sterile filtration: suitable
Durchmesser
33 mm
inlet to outlet H
27 mm
Volumen
100 mL
Farbe
blue
Matrix
MF-Millipore™
Porengröße
0.45 μm
Aufnahme
aqueous solution(s)
tissue culture medium
Blasenpunkt
≥30 psi, water
Fitting
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Je nach Membran-, Gehäuse- und Validierungsart auf zahlreiche Anwendungen zugeschnitten
- Spezielle Filtereinheiten zum Schutz von Hämodialyse-Messumformern vor Blut und Feuchtigkeit und zum Schutz der Vakuumleitung
- Geringbindende Membranen mit geringen Anteilen extrahierbarer Substanzen für minimalen Probenverlust
- Schnellere Fließraten und höhere Betriebsdrücke für einen höheren Leistungsbedarf Anwendungen
Sterilisation von wässrigen Lösungen, organischen Lösungsmitteln und Gasen, Filtration wertvoller Proteine oder niedermolekularer Bestandteile
Sonstige Hinweise
- Rückhaltung von Organismen: Mikroorganismen
- Wirkungsweise: Filtration
- Anwendung: Sterilfiltration
- Verwendungszweck: Sterilisation von kleinen Mengen wässriger Lösungen
- Gebrauchsanweisung: Lesen Sie bitte die Anleitungen in der Gebrauchsanweisung des Millex™ Spritzenvorsatzfilters
- Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
- Entsorgung: Entsorgung gemäß den geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3