Merck
SHVEA25NB6
Millipore
Millipore Express® SHR with prefilter 0.5/0.1µm, OptiScale® 25mm Capsule
Fittings NB, Autoclavable
Synonym(e):
Millipore Express SHR w/Prefilter Optiscale 25mm 0.5/0.1 μm NB
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Millipore Express® SHRP, OptiScale® Kapsel, OptiScale® 25, filtration area 3.5 cm2, pore size 0.5/0.1 μm
Materialien
polyethersulfone membrane
polypropylene
polypropylene support
polypropylene vent cap
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Sterilität
non-sterile
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
Produktlinie
OptiScale® 25
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millipore Express®
Parameter
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) at 25 °C
60 psi max. differential pressure (4.1 bar) at 25 °C (forward)
Methode(n)
sterile filtration: suitable
Länge
3.9 cm (1.52 in.)
Breite
1.21 in.
Nennlänge Kartusche
1.52 in. (39 mm)
Durchmesser
3.1 cm (1.2 in.)
Filtrationsfläche
3.5 cm2
Verunreinigungen
≤0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
<0.25  EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matrix
Millipore Express® SHR (w/Prefilter)
pore size
0.5/0.1 μm pore size
Fitting
female Luer-Lok® inlet connection
male Luer-Lok® outlet connection
(Female Luer-Lok® Inlet/Male Luer Slip Outlet)
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Konfiguration: Kapsel
Sonstige Hinweise
Diese Produkte werden in einem Werk hergestellt, das den GMP-Leitlinien der FDA entspricht.
Anwendungshinweise
  • Rückhaltung von Organismen: Mikroorganismen
  • Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
  • Anwendung: BioProcessing
  • Verwendungszweck: Reduzierung oder Entfernung von Mikroorganismen/Keimbelastung
  • Gebrauchsanweisung: Lesen Sie bitte die Installations- und Benetzungsanweisungen im OPTISCALE®-25-Benutzerhandbuch
  • Lagerung: Lesen Sie bitte das OPTISCALE®-25-Benutzerhandbuch
  • Entsorgung: Entsorgung gemäß den geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften
Angaben zur Herstellung
Dieses Produkt enthält eine Millipore Express Membran, die den Richtlinien für „nicht faserabgebende“ Filter gemäß 21 CFR 210.3 (b) (6) entspricht.
Sterilisationsmethode
1 Autoklavenzyklus von 60 min bei 123 °C
Hinweis zur Analyse
Dieses Produkt wurde auf Partikel in injizierbaren Medikamenten gemäß USP <78> geprüft und entspricht.
TOC/Leitfähigkeit
Nach Sterilisation und einem kontrollierten Durchspülen mit einer Wassermenge von 15 ml wiesen die Proben weniger als 500 ppb TOC gemäß USP <64> und weniger als 1,3 µS/cm gemäß USP <64> auf.
Rechtliche Hinweise
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OptiScale is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Aseptic filters are offered in disposable capsules and cartridge formats. This guide will help you find the right format for your bioburden control.
Verwandter Inhalt
Learn more mAb upstream processing, specifically on the products designed for efficient sterile filtration of cell culture media and media components.
Learn how prefilters and bioburden control can improve the efficiency of downstream purification by removing particulates and protecting unit operations.