Merck
VPMSKITNB9
Millipore
Viresolve® Pro Shield Micro-Kit
Virus prefilter, Viresolve® Pro Shield, Micro kit, filtration area 3.1 cm²
Synonym(e):
Viresolve® Pro Shield
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
eCl@ss:
32031690
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
molded polypropylene component(s)
polyethersulfone membrane
white device (magenta band)
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Viresolve®
Parameter
3.5 bar max. inlet pressure (50 psig)
4.1 bar max. pressure (60 psid) at 25 °C (Samples were integral based on an Air/ Water Diffusion Test, before and after a forward stress.)
H × Durchm.
3.83 cm (1.51 in.) × 3.07 cm (1.21 in.)
Höhe
3.83 cm (1.51 in.)
Durchmesser
3.07 cm (1.21 in.)
Filtrationsfläche
3.1 cm2
Verunreinigungen
<0.25  EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Fitting
female Luer-Lok® inlet (inlet and vent)
female Luer inlet fitting
male Luer outlet (Slip)
male Luer outlet fitting
Anwendung(en)
(Process development studies, Viral clearance evaluations)
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Das Viresolve Pro PD-Kit eignet sich ideal zum Durchführen Ihrer Beurteilungs-, Optimierungs- und Skalierungsstudien. Jedes Kit enthält 9 Mikrovorrichtungen aus einer Membranschichtungskombination*, ein Benutzerhandbuch und ein Qualitätszertifikat. Der Belüfter verhindert, dass Luft in dem Gerät eingeschlossen wird.
* Viresolve-Pro-Geräte sind mit zwei Membranschichten konzipiert. Jedes Viresolve-Pro-Shield-Micro-Gerät ist in einer Blisterpackung verpackt, und auf dem Etikett stehen die Chargennummer des Geräts und der oberen Membranschicht.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Kleine Geräte für die Prozessentwicklung, Optimierung und Validierungsstudien
  • Membranbasierte adsorptive Vorfilter zum Entfernen von Proteinaggregaten und anderen Ablagerungsarten
  • Neun Einheiten je Kit (eine Membrancharge)
Sonstige Hinweise
Diese Produkte werden in einem Werk hergestellt, das den GMP-Leitlinien der FDA entspricht.
Angaben zur Herstellung
Dieses Produkt wurde aus Material hergestellt, das den Kriterien für „nicht faserabgebende“ Filter gemäß 21 CFR 210.3 (b) (6) entspricht.
Hinweis zur Analyse
TOC/Leitfähigkeit
Nach Sterilisation und einem kontrollierten Durchspülen mit einer Wassermenge von 50 l/m² wiesen die Proben weniger als 500 ppb TOC gemäß USP <64> und weniger als 1,3 µS/cm gemäß USP <64> auf.
Rechtliche Hinweise
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
VIRESOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Learn more on mAb downstream processing, and how virus filtration contributes to viral clearance targets. Find virus filtration products to maximize viral safety.