SF01F2001
SUS Filter Powder Sintering
pore size 1.0 μm, cartridge nominal length 20 in. (50 cm), Code F (double open end w/flat gaskets)
Synonym(e):
SUS Filter Powder Sintering 1 μm Code F 20 in.
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE seal
stainless steel
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
SUS Filter
Verfügbarkeit
available only in Japan
Parameter
686 bar max. differential pressure
686 kPa max. inlet pressure at 40 °C
Nennlänge Kartusche
20 in. (50 cm)
Porengröße
1.0 μm nominal pore size
1.0 μm pore size
Aufnahme
sample type liquid
Kartuschencode
Code F (double open end w/flat gaskets)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Angaben zur Herstellung
Multiple Steam Sterilizable