SCT242
BioTracker CDg16 Activated Macrophage Probe
Synonym(e):
Live Cell Imaging Probe
About This Item
Empfohlene Produkte
Mol-Gew.
calculated mol wt 597.54 kDa
Qualitätsniveau
Verpackung
vial of 1 mg
Hersteller/Markenname
Millipore
Wachstumsmodus
N/A
Methode(n)
cell based assay: suitable
cell culture | stem cell: suitable
flow cytometry: suitable
Nachweisverfahren
fluorometric
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Reference: Park, Sung-Jin, et al. "Imaging inflammation using an activated macrophage probe with Slc18b1 as the activation-selective gating target." Nature communications 10.1 (2019): 1-7.
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable