SCC196
N27-A dopaminerge neurale Zelllinie der Ratte
Rat
Synonym(e):
N27-A Neural Cells, Rat Dopaminergic Cells
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
N27-A dopaminerge neurale Zelllinie der Ratte, N27-A rat dopaminergic neural cell line is a suitable model for Parkinson’s disease research.
Biologische Quelle
rat
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Quelle:
Die N27-A-Zelllinie ist ein klonales Derivat der parentalen N27-Zelllinie und zeichnet sich durch hohe Expression der dopaminergen neuralen Marker aus. Die parentale Zelllinie wurde ursprünglich aus dopaminergen Neuronen des Mesencephalons embryonaler (Tag 14) Ratten isoliert und mit großem SV40-T-Antigen immortalisiert .
Beschreibung der Zelllinie
Anwendung
Neurochemie und Neurotrophine
Neurodegenerative Erkrankungen
Neurowissenschaft
Qualität
• Die Zellen werden mit dem umfangreichen Maus/Ratte CLEAR-Panel von Charles River Animal Diagnostic Services negativ auf Infektionskrankheiten getestet.
• Es wird bestätigt, dass die Zellen aus Ratten stammen und keine Interspezies-Kontamination von Maus, chinesischem Hamster, Goldhamster, Mensch oder nichtmenschlichem Primaten (NHP) vorliegt; gemessen durch den CLEAR-Kontaminationspanel von Charles River Animal Diagnostic Services.
• Die Zellen weisen keine Mykoplasmen-Kontamination auf.
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable