Fortfahren mit
SCC281
MN9D-Zelllinie, dopaminerg, neuronal, murin
Mouse
Synonym(e):
MN9D Mouse Dopaminergic Neuronal Cell Line
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 vial
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’010.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41106514
NACRES:
NA.81
Biological source:
mouse
Growth mode:
N/A
Manufacturer/tradename:
Sigma-Aldrich
CHF 1’010.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
MN9D-Zelllinie, dopaminerg, neuronal, murin,
biological source
mouse
packaging
pkg of >1X10⁶ vials
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
growth mode
N/A
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
≤ − 140°C
General description
Die hybride immortalisierte dopaminerge neuronale Zelllinie MN9D wurde durch Fusion von rostralen mesenzephalischen Neuronen eines 14 Tage alten C57BL/6J-Mausembryos und N18TG2-Neuroblastomzellen, einem sympathischen Nervensystemkarzinom mit A/Jax-Hintergrund, erzeugt.1 MN9D-Zellen produzieren Dopamin (DA) und exprimieren Tyrosinhydroxylase (TH) sowie aromatische Aminosäure-Decarboxylase (AADC).2 MN9D-Zellen aggregieren schnell miteinander oder mit anderen embryonalen Gehirnzellen2 und können mittels Calciumphosphatausfällung3 oder mit Lipofectamin4 transfiziert werden.Undifferenzierte oder differenzierte MN9D-Zellen werden häufig zur Modellierung dopaminerger Neuronen und zur Prüfung von Mechanismen und potenziellen Therapeutika verwendet, die für den Verlust von DA-Neuronen bei der Parkinson-Krankheit relevant sind. Bei der Differenzierung mit Buttersäure oder dem von der Gliazelllinie abgeleiteten neurotrophen Faktor (GDNF), gefolgt von Buttersäure, rekapitulieren MN9D-Zellen nur teilweise die elektrophysiologischen Eigenschaften der DA-Neuronen des Mittelhirns. Die weitere Optimierung der MN9D-Differenzierung unter Verwendung eines oder einer Kombination von Wachstums- oder anderen Faktoren kann zu einem verbesserten Modellsystem für In-vitro-Studien zu Parkinson führen.5
Application
Die Mechanismen, mit denen zentrale Neuronen Axone entwickeln und funktionelle Verbindungen mit ihren Zielzellen herstellen, sowie die Rolle solcher Verbindungen beim Zellüberleben sind wichtige Fragen der Entwicklungsneurobiologie, die unter Verwendung von In-vitro-Zellreaggregationssystemen sowohl für zentrale dopaminerge als auch cholinerge Neuronen untersucht werden. Hybride klonale Zellen ermöglichen die Untersuchung trophischer Interaktionen zwischen mesenzephalischen dopaminergen Neuronen und ihren Zielzellen. Literatur1.Choi HK, Won LA, Kontur PJ, Hammond DN, Fox AP, Wainer BH, Hoffmann PC, Heller A. (1991) Immortalization of embryonic mesencephalic dopaminergic neurons by somatic cell fusion. Brain Res 552(1):67-76.2.Choi HK, Won L, Roback JD, Wainer BH, Heller A. (1992) Specific modulation of dopamine expression in neuronal hybrid cells by primary cells from different brain regions. Proc Natl Acad Sci USA 89(19):8943-8947.3.Perez RG, Waymire JC, Lin E, Liu JJ, Guo F, Zigmond MJ. (2002) A role for alpha-synuclein in the regulation of dopamine biosynthesis. J Neurosci 22(8):3090-30994.Cavanaugh JE, Jaumotte JD, Lakoski JM, Zigmond MJ. (2006) Neuroprotective role of ERK1/2 and ERK5 in a dopaminergic cell line under basal conditions and in response to oxidative stress. J Neurosci Res 84(6):1367-13755.Rick CE, Ebert A , Virag T, Bohn MC, Surmeier DJ. (2006) Differentiated dopaminergic MN9D cells only partially recapitulate the electrophysiological properties of midbrain dopaminergic neurons. Dev Neurosci 28(6):528-537.
• Jedes Fläschchen enthält ≥ 1 x 10⁶ lebensfähige Zellen.• MN9D-Zellen sind nachweislich murinen Ursprungs und negativ für eine speziesübergreifende Kontamination von Ratte, chinesischem Hamster, Goldhamster, Mensch oder nicht-humanen Primaten (NHP), geprüft durch einen Contamination-Clear-Panel von Charles River Animal Diagnostic Services.• Die Zellen wurden mit einem Maus-Essential-CLEAR-Panel von Charles River Animal Diagnostic Services negativ auf Infektionskrankheiten getestet.• Die Zellen wurden negativ auf Mykoplasmen getestet.
Features and Benefits
Undifferenzierte oder differenzierte MN9D-Zellen werden häufig zur Modellierung dopaminerger Neuronen und zur Prüfung von Mechanismen und potenziellen Therapeutika verwendet, die für den Verlust von DA-Neuronen bei der Parkinson-Krankheit relevant sind.
Preparation Note
In Flüssigstickstoff aufbewahren. Die Zellen können nach dem ersten Auftauen für mindestens 10 Passagen kultiviert werden, ohne dass die Expression und Funktionalität der Zellmarker wesentlich beeinträchtigt wird.
Other Notes
Dieses Produkt ist für den Verkauf vorgesehen und wird ausschließlich an akademische Einrichtungen für interne akademische Forschungszwecke gemäß „Academic Use Agreement“ verkauft, wie in der Produktdokumentation näher erläutert. Für Informationen zu anderen Zwecken wenden Sie sich bitte an [email protected].
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SCC291SCC136SCC048
growth mode
N/A
growth mode
N/A
growth mode
-
growth mode
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cell differentiation: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
biological source
mouse
biological source
human
biological source
mouse
biological source
rat
storage temp.
≤ − 140°C
storage temp.
≤ − 140°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
-140 to -196°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
liquid nitrogen
shipped in
liquid nitrogen
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
-
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c