Merck
SAU250ML20EP10
Millipore
Mobius® Silber 2D-Anordnung Beutel mit endseitigem Anschluss
250mL Standard PureFlex
Synonym(e):
Mobius®, Silber, 250 ml Standard PureFlex Beutel mit endseitigem Anschluss
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materialien
PureFlex film (with hanger)
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMPROVE® Single Use
Mobius®
Parameter
250 mL sample volume
Länge
18.5 cm (7.3 in.)
Breite
13.5 cm (5.3 in.)
Fitting
female Luer outlet fitting (with cap)
Verwandte Kategorien
Komponenten
Platinvernetztes Silikon, 3 mm ID x 6 mm OD, 18" Länge mit NovaSeal-Technologie
C-Flex 374 Schläuche, 1/8" ID x 1/4" OD, 18" Länge
Schlauchklemme
Rechtliche Hinweise
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PUREFLEX is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany