Merck
ESA0010L2CLP5
Millipore
Mobius®-Essential-2D-Beutelbaugruppe
10L PureFlex Film, 2D Bag
Synonym(e):
Mobius®-Essential-Baugruppe, 10 l, Beutel
About This Item
UNSPSC-Code:
41103801
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
PureFlex bag
Qualitätsniveau
Agentur
complies with ISO 9001
Produktlinie
Mobius® Essential
Methode(n)
buffer exchange: suitable
media fill: suitable
Höhe
25 m
Breite
12.25 cm
Volumen
10 L
10000 mL
Anwendung(en)
cell therapy
gene therapy
life science and biopharma
liquid processing
mAb
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
viral therapy
waste management
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
Mobius®-Essential-Baugruppen sind versandfertige Standardbeutel- und Schlauchbaugruppen.
Anwendung
Anwendungen zur Flüssigkeitsverarbeitung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Standardprodukte eliminieren die Vorlaufzeiten für Konstruktion und Fertigung.
Bestehen aus PureFlex-Folie und Komponenten, die sich im Mobius®-MyWay-Programm problemlos auf Baugruppen skalieren lassen.
Sofort herunterladbares Emprove®-Dossier mit umfassenden Produkt- und Zulassungsinformationen.
Verpackung
Beutelbaugruppen 5 l bis 200 l in 5er Pack
Komponenten
PureFlex-Folie
C-Flex®-374-Schlauch, 3/8 Zoll ID × 5/8 Zoll AD, 20 Zoll lang
C-Flex®-374-Schlauch, 1/4 Zoll ID × 1/2 Zoll AD, 20 Zoll lang
Schlauchklemme 5/8 Zoll
Schlauchklemme 3/4-Zoll
Schlauchanschluss
Schlauchtüllen-Kupplungseinsatz ohne Ventil 3/8 Zoll
Luer-Eingang 1/4 Zoll HB
Luer-Ausgang
Rechtliche Hinweise
C-Flex is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PUREFLEX is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Mobius® Essential Assemblies offer simple, ready-to-ship bioprocess solutions; integrated into workflow with various bag sizes and tubing designs.
Learn more on mAb downstream processing, more specifically virus inactivation and the relevant associated products.