Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
20 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 143.00 |
100 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 617.00 |
Über diesen Artikel
CHF 143.00
biological source
human
sterility
sterile-filtered
origin
USA origin
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
(mycoplasma tested, virus tested), ≤10 EU/mL endotoxin
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
- bei der Herstellung von Humanserumproben, welche die Proben von Covid-19-Patienten nachahmen, für serologische Antikörpertests[1]
- als Medienzusatz zum Differenzieren von humanen induzierten pluripotenten Stammzellen (hiPS) zu hiPS-mikrovaskulären Hirnendothelzellen (BMEC)[2]
- zum Kultivieren eines transgenen Plasmodium falciparum-Klons[3]
- zum Bewerten der elektrochemischen Reaktion von rekombinanter P. falciparum-Parasiten-L-Lactat-Dehydrogenase (LDH) in Serumproben[3]
- in PDGF-Aufreinigungsassays (Platelet-derived growth factor)
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source human male plasma (Type AB) |
| origin USA origin | origin USA origin | origin USA origin | origin USA origin |
| sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable, cell culture | stem cell: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable, cell culture | stem cell: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable, cell culture | stem cell: suitable |
| impurities (mycoplasma tested, virus tested), ≤10 EU/mL endotoxin | impurities ≤10 EU/mL Endotoxin | impurities ≤10 EU/mL Endotoxin | impurities ≤10 EU/mL endotoxin |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Humanserum
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?