Merck
PX1507
Supelco
Kaliumiodid
granular, Meets ACS Specifications GR ACS
About This Item
Lineare Formel:
KI
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
231-659-4
Dampfdruck
1 mmHg ( 745 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0%
Form
granular
Verunreinigungen
≤0.005% Insoluble matter
Verlust
≤0.2% loss on drying, 150°C
Farbe
white
pH-Wert
6.9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
1325 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
681 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride, bromide (as Cl)-: ≤0.01%
iodate (IO3-): ≤3 ppm
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Kationenspuren
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤3 ppm
Mg: ≤0.001%
Na: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
granular, Meets ACS Specifications GR ACS
Hinweis zur Analyse
Assay99.0% minBarium (Ba)0.002% maxCalcium (Ca)0.002% maxChloride and bromide (as Cl)0.01% maxColorWhiteFormGranulesHeavy metals (as Pb)5ppm maxInsoluble matter0.005% maxIodate (IO3)3ppm maxIron (Fe)3ppm maxLoss on drying (150°C)0.2% maxMagnesium (Mg)0.001% maxPhosphate (PO4)0.001% maxSodium (Na)0.005% maxSulfate (SO4)0.005% maxpH of a 5% solution at 25°C6.0-9.2
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT RE 1 Oral
Zielorgane
Thyroid
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1