PC35
Anti-p53 (Ab-7) (Pantropic) Sheep pAb
liquid, Calbiochem®
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
sheep
Qualitätsniveau
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
liquid
Enthält
≤0.1% sodium azide as preservative (Anti-p53 and Anti-Sheep IgG only)
Speziesreaktivität
human, rat, mouse
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Isotyp
IgG
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TP53(7157)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Frozen Sections (1:500)
Immunoblotting (1:2500)
Immunocytochemistry (1:500)
Paraffin Sections (1:500, pepsin or heat pre-treatment required)
Immunoprecipitation (chromatin, see application references)
Komponenten
Warnhinweis
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
A431 or SVT2 cells or breast carcinoma tissue
Sonstige Hinweise
Greenblatt, M.S., et al. 1994. Cancer Res. 54, 4855.
Barak, Y., et al. 1993. EMBO J.12, 461.
Kastan, M.B., et al. 1992. Cell71, 587.
Kuerbitz, S.J. 1992. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 89, 7491.
Lane, D.P. 1992. Nature358, 15.
Kastan, M.B., et al. 1991. Cancer Res.51, 6304.