NS170
Multi Species Phosphorylated Neurofilament ELISA Kit
measures and quantifies pNF-H levels in serum or plasma
Synonym(e):
200 kDa neurofilament protein, Phosphorylated Neurofilament heavy polypeptide, pNF-H
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Sandwich-ELISA-Kit für das phosphorylierte Neurofilament (pNF-H), The Phosphorylated Neurofilament H (pNF-H) kit is a sandwich enzyme immunoassay (EIA), which measures pNF-H.
Qualitätsniveau
Speziesreaktivität
pig, feline, rat, human, bovine, mouse
Hersteller/Markenname
Chemicon®
assay range
sensitivity: 0.0293-15 ng/mL
(Range of Detection)
sensitivity: 0.0585 ng/mL
Methode(n)
ELISA: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Anwendung(en)
research use
Nachweisverfahren
colorimetric
Versandbedingung
dry ice
Anwendung
Neurowissenschaft
Verpackung
Komponenten
Polyklonaler Kaninchenantikörper Anti-pNF-H: (Art.-Nr. 2006919). Ein Fläschchen (100 μl) polyklonaler Kaninchenantikörper Anti-pNF-H.
Anti-Kaninchen-Antikörper der Ziege, konjugierte alkalische Phosphatase (Art.-Nr. 2006917). Ein Fläschchen (10 μl) alkalisches Anti-Kaninchen-Phosphatasekonjugat von Ziegen.
Rinder-pNF-H-Standard: (Art.-Nr. 2006918). Ein Fläschchen (5,0 ng) Rinder-pNF-H-Standard.
20X TBS: (Art.-Nr. 2004913). Eine Flasche (50 ml) 20X TBS.
20 % Tween-20®: (Art.-Nr. 2004915). Ein Fläschchen (3 ml) 20 % Tween-20.
Elisa-Assay-Verdünnung: (Art.-Nr. 2006921) Eine Flasche (30 ml) Elisa-Assay-Verdünnung mit 0,05 % Kathon als Konservierungsmittel, bereitgestellt im gebrauchsfertigen Format.
pNPP-Puffer: (Art.-Nr. 2006261). Eine Flasche (12 ml) pNPP-Puffer zur Verwendung mit 50X p-NPP, bereitgestellt im gebrauchsfertigen Format.
50X pNPP: (Art.-Nr. 2006262). Ein Fläschchen (250 μl) 50X pNPP (p-Nitrophenyl-Phosphatase) alkalisches Phosphatase-Substrat.
Plattenabdeckungen – zwei Plattenabdeckungen.
Lagerung und Haltbarkeit
1. Waschpuffer – Nach dem Verdünnen kann die Waschlösung bei 2 °C–8 °C bis zu einen Monat bzw. bis zum Verfallsdatum aufbewahrt werden.
2. Tween-20® – Nach Erhalt des Kits bei Raumtemperatur aufbewahren.
3. Elisa-Assaypuffer – Bei Bedarf aliquotieren, um wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen zu vermeiden. Nach dem Auftauen kann der Elisa-Assaypuffer bei 2 °C–8 °C bis zu einen Monat bzw. bis zum Verfallsdatum aufbewahrt werden.
4. Immunoplatte vorbeschichtet mit dem polyklonalen Hühnerantikörper Anti-pNF-H – nicht verwendete Streifenwells können wieder in den Folienbeutel gegeben und bei 2 °C–8 °C bis zu einen Monat bzw. bis zum Verfallsdatum aufbewahrt werden.
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Kidney,Liver,Blood