Merck
MXSMEND48
Millipore
m-Endo-LES-Agar
m-Endo LES Agar, for coliforms, pack of 48 tests, suitable for bioburden testing
Synonym(e):
Milliflex-Kassette
About This Item
UNSPSC-Code:
41116129
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.74
Agentur
EP
USP
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile
Form
plate (pre-poured agar)
Haltbarkeit
6 mo.
Leistungsmerkmale
ready-to-use
Verpackung
cassette of 10 mL
pack of 48 tests
Hersteller/Markenname
Milliflex®
Lagerbedingungen
protect from light (right side up)
Farbe
slightly opalescent rose
Aufnahme
sample type cosmetics
sample type beer
sample type pharmaceutical(s)
sample type bottled water
pH-Wert
7.2±0.2 (25.0 °C)
Anwendung(en)
bioburden testing
cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
Kompatibilität
for use with Milliflex®
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
coliforms
Allgemeine Beschreibung
Die Milliflex® Kassette ist ein gebrauchsfertiges, agarbasiertes Medium für die Verwendung mit dem Milliflex® oder Milliflex-Oasis® System zur praktischen, schnellen und zuverlässigen Bestimmung der Gesamtkeimzahl. Die vorgefüllte Agarkassette ermöglicht optimierte Arbeitsschritte bei der mikrobiologischen Kontaminationskontrolle, indem die Qualitätssicherung sichergestellt und die Risiken einer exogenen Kontamination vermieden werden. Jede Platte besteht aus 3 Teilen und enthält ca. 10 mL des Mediums. m-Endo-LES-Agar ist ein selektives Medium zum Nachweis von Gesamtcoliformen Bakterien in Trinkwasser. Natriumlaurylsulfat und Natriumdesoxycholat sind Inhibitoren für grampositive Bakterien, basisches Fuchsin ist ein pH-Indikator, Natriumsulfit wird zugesetzt, um die basische Fuchsinlösung zu entfärben, und der Ethanol-Zusatz erhöht die antibakterielle Wirkung der Formulierung. Laktose-fermentierende Bakterien produzieren Acetaldehyd, das mit dem Natriumsulfit und Fuchsin reagiert und rote Kolonien bildet. Die Entwicklung eines metallischen Glanzes tritt auf, wenn der Organismus bei der schnellen Fermentation von Laktose Aldehyde produziert. Bei einem zu schweren Inokulum wird der Glanz unterdrückt.
Anwendung
Die mit m-Endo-LES-Agar vorgefüllte Milliflex® Kassette wird zur Bestimmung der Gesamtkeimzahl und für allgemeine mikrobiologische Analysen von Wasser, Abwasser und Milchprodukten verwendet. Sie wird häufig in der Pharma- und Kosmetikindustrie sowie im Brauwesen eingesetzt.
Nährmedium
m-Endo LES
Hinweis zur Analyse
Coliforme Kolonien sind dunkelrot mit einem deutlichen grünen Metallglanz.
QC-Organismen
E. coli (ATCC 25922)
P. aeruginosa (ATCC 9027)
E. aerogenes (ATCC 49701)
S. aureus (ATCC 6538) als Negativkontrolle
Ziel-Mikroorganismen: Coliforme Spezies
Rechtliche Hinweise
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable