Merck
MXRJ200TLA
Millipore
200 L Power MIX sst carrier w/ temp sensor, load cells, ASME
About This Item
UNSPSC-Code:
41103801
eCl@ss:
32010600
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
304L stainless steel caster(s)
304L stainless steel stand
304L stainless steel tank(s)
stainless steel latch(es) (18-8)
Qualitätsniveau
Parameter
4-60 °C temperature (non-condensing environment)
Höhe
1342 mm
52.81 in. (1341,7 mm)
Breite
37 in. (939,8 mm)
Tiefe
45 in. (1143 mm)
Gewicht
720 lb (327 kg)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Learn more on mAb downstream processing, more specifically virus inactivation and the relevant associated products.