Merck
MXRPCSZ
Power cord, Power MIX, Switzerland, 250V, 10A
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32010600
UNSPSC Code:
41103801
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
AC/DC input
250 V, 10 A
Quality Segment
compatibility
for use with MOBIUS® Power MIX - all sizes
Legal Information
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany