Merck
MXRJ1000TA
Millipore
1000 L Power MIX sst carrier w/temp sensor, ASME
About This Item
UNSPSC-Code:
41103801
eCl@ss:
32010600
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
304L stainless steel leg(s)
304L stainless steel stand
304L stainless steel tank(s)
stainless steel latch(es) (18-8)
Qualitätsniveau
Parameter
4-60 °C temperature (non-condensing environment)
Höhe
1978 mm
77.84 in. (1977,5 mm)
Breite
54.28 in. (1379 mm)
Tiefe
56.88 in. (1444.6 mm)
Gewicht
1490 lb (676 kg)