MSPNNFX00
MultiScreen® 96-Well-Platte
flat bottom natural polypropylene plate, non-sterile, pkg of 100 plates
Synonym(e):
MultiScreen® 96-well plate
Empfohlene Produkte
Materialien
flat bottom natural polypropylene plate
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Produktlinie
MultiScreen®
Verpackung
pkg of 100 plates
Plattengröße
96 wells
Allgemeine Beschreibung
Multiscreen® 96-Well-Mikrotiterplatten aus Polypropylen erfüllen die Standardabmessungen der Industrie zur Verwendung in gängigen biochemischen Assay-Plattformen, einschließlich automatisiertem Handling von Flüssigkeiten, Mikrotiterplatten-Lesegeräte und anderen mit Mikrotiterplatten kompatible Vorrichtungen. Mikrotiterplatten aus Polypropylen eignen sich neben einigen biochemischen Assays für die Probenvorbereitung und -lagerung.
Physikalische Form
Farbcode: Natürlich
Sonstige Hinweise
Automationskompatibel: Ja
Rechtliche Hinweise
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany