MPHL04GH2
Millipak-40 Filtereinheit 0,45 µm 1/4"-Schlaucholive beidseitig mit Füllglocke, steril
sterile, Millipak® 40
Synonym(e):
Durapore® 0,45 µm, Millipak® Kapsel
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PVDF membrane
PVDF vent cap
polycarbonate
polycarbonate support
Qualitätsniveau
Sterilität
irradiated
sterile
Produktlinie
Millipak® 40
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millipak®
Parameter
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 123 °C (Forward)
0.7 bar max. differential pressure (10 psid) at 25 °C (Reverse)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (Forward)
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
8.5 L/min flow rate at 2.45 bar (ΔP)
Methode(n)
bioburden reduction: suitable
Filtrationsfläche
200 cm2
Durchm. Einlassanschluss
1/4 in.
Durchm. Auslassanschluss
1/4 in.
Verunreinigungen
≤0.5 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
≤1.5 mg/device
Matrix
Durapore®
Porengröße
0.45 μm
Blasenpunkt
≥1790 mbar (26 psig), air with water at 23 °C
Fitting
inlet hose barb
outlet hose barb (with bell)
(6 mm (1/4 in.) Hose Barb Inlet and Outlet with filling bell)
Versandbedingung
ambient
Sonstige Hinweise
- Rückhaltung (Retention) von Organismen: Mikroorganismen
- Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
- Anwendung: Bioprocessing
- Verwendungszweck: Reduziert oder entfernt Mikroorganismen/Keimbelastung
- Gebrauchsanweisung: Lesen Sie bitte die Benetzungsanleitungen für Filtereinheiten mit Durapore®-Membran in der Gebrauchsanweisung
- Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
- Entsorgung: In Übereinstimmung mit geltenden landesweiten oder lokalen Vorschriften entsorgen.
Angaben zur Herstellung
3 Autoklavenzyklen von 90 min bei 123 °C; nicht inline dampfsterilisierbar