Merck
MMPWRSPEU
Millipore
Milliflex® Rapid System 2.0 Stromversorgung
Europe adaptor – to power supply up to three Milliflex Oasis® filtration pumps
Synonym(e):
Stromversorgung
Größe auswählen
1 UNIT
CHF 232.00
CHF 232.00
Voraussichtliches Versanddatum12. Mai 2025
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 UNIT
CHF 232.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116129
NACRES:
NB.79
CHF 232.00
Voraussichtliches Versanddatum12. Mai 2025
Weitere Informationen anfragen
Aufnahme AC/DC
100 V / 250 V, 50-60 Hz
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Milliflex Oasis®
Anwendung(en)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
Kompatibilität
Europe adaptor – to power supply up to three Milliflex Oasis® filtration pumps
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Das MILLIFLEX OASIS® Filtrationssystem ist eine Lösung für einen vereinfachten und sicheren Mikrobenprüfprozess mit ausgezeichneter Produktivität, Zuverlässigkeit der Ergebnisse und Einhaltung regulatorischer Vorgaben. Die MILLIFLEX OASIS® Pumpe ist eine neue Generation von Vakuumpumpen für die Wasser- und Keimzahlbelastungsanalyse in pharmazeutischen Umgebungen. Eine Stromversorgung nach europäischem Standard mit 100–240 V, 50/60 ermöglicht eine effiziente Funktion der Filtrationspumpe. Ein Satz der MILLIFLEX OASIS® Stromversorgung kann bis zu drei Pumpen mit Strom versorgen.
Anwendung
MILLIFLEX OASIS® Filtrationspumpe, die bei Keimzahlbelastungstests und der Wasserüberwachung von Bier, Flaschenwasser, Kosmetika und in der Pharmazeutikaanalyse eingesetzt wird.
Rechtliche Hinweise
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany