Merck
MD0HC20CL3
Millipore
Millistak+® HC Depth Filter in Micro 20 format
greener alternative
D0HC, filtration area 20 cm², Process Development Scale
Synonym(e):
20 cm2 Oberfläche, Luer-Buchse, Millistak+®-D0HC-Micro-20-Tiefenfilter, Millistak+®-HC-Pod-Tiefenfilter
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Millistak+® HC Depth Filter in Micro 20 format, D0HC, cellulose media, filtration area 20 cm2, hydrophilic
Materialien
cellulose media
filter aid (inorganic)
glass filled polypropylene housing
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millistak+®
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Durchmesser
2.5 in. (6.4 cm)
Filtrationsfläche
20 cm2
Verunreinigungen
<0.25 EU/mL (LAL test)
Rest-TOC (gesamter organischer Kohlenstoff)
720-4600 ppb
Aufnahme
sample type liquid
Leitfähigkeit
3.64-10.5 μS/cm
Fitting
female Luer fitting
Filterqualität
D0HC
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Konfiguration der Einheit: Micro 20
Wir sind darauf ausgerichtet, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die zu einer der vier Kategorien umweltfreundlicherer Alternativen gehören. Dieses Produkt ist ein gemäß Design for Sustainability (DfS) entwickeltes Produkt. Klicken Sie hier, um die DfS-Scorecard anzuschauen.
nach dem Autoklavieren (1 Zyklus von 60 Minuten bei 123 °C) und Durchspülen mit 100 l Reinwasser pro m2 der Medienoberfläche
Anwendung
Erste Klärfiltration nach dem Bioreaktor
Leistungsmerkmale und Vorteile
Merkmale von Geräten der Serie Millistak+® HC Micro 20:
  • Erweiterte Skalierbarkeit bei Medien-Screeningtests
  • Kleinere Filtrationsfläche zur leichten Reduktion des Bedarfs an Feed-Stream-Volumen (etwa 15 % weniger)
  • Transparentes Gehäuse für höhere Sichtbarkeit des Flüssigkeitsstroms
  • Vereinfachte Berechnung der Durchflussraten auf Basis der 20 cm2 großen Filtrationsfläche
Merkmale von Medien der Serie Millistak+® HC (hohe Kapazität):
  • Millistak+®-HC-Dual-Action-Medien: optimierte Vorfiltration und verkürzte Klärung
Merkmale von Millistak+®-Pod-Filtern:
  • Geringes Totvolumen für eine größere Produktausbeute
  • Breite Palette an Medientypen in Ein- und Mehrschicht-Produkten erhältlich
  • Flexibles, modulares Format mit Skalierbarkeit von 5 bis 12.000 Litern oder mehr
  • Patentiertes Einwegdesign, das Gehäuse, CIP und Reinigungsvalidierung überflüssig macht
  • Abgeschlossene Pod-Filter zum Schutz vor biologischen Gefahren
  • Robuste Konstruktion, die einfach zu bedienen und einzurichten ist
  • Geringerer Platzbedarf für erleichterte Verwendung auf engem Raum
Verpackung
JEWEILS 3
Sonstige Hinweise
Die Integrität bleibt nach 2 Autoklavenzyklen von 60 Minuten bei 123 °C erhalten.
Rechtliche Hinweise
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
MILLISTAK+® ist eine eingetragene Marke von Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Learn more on mAb downstream processing, more specifically clarification and the relevant associated products.