Fortfahren mit
MP0DADPTF
Einwegadapterkit 6 Durchgangsadapter, erforderlich bei Verwendung von MP0DDIVERTR
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
23151806
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031690
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
shipped in
ambient
Quality Segment
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MP0DADAPTEZFITMICADZWDKADPA1
description
-
description
-
description
for use with Microfil® filtration head to fit EZ-Fit® filtration devices
description
Connects a washer distribution kit to the outlet valve of the Milli-Q® IQ/IX storage tank
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
SP1
Quality Level
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)