MD0HC01FS1
Millistak+® HC-Pod-Tiefenfilter
D0HC, filtration area 0.11 m², Process Scale
Synonym(e):
Millistak+ HC Pod Depth Filter, D0HC media series, 0.11 m 2 surface area
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Millistak+® HC-Pod-Tiefenfilter, D0HC, cellulose, filtration area 0.11 m2, hydrophilic
Materialien
cellulose
filter aid (inorganic)
glass fiber-reinforced polypropylene
Qualitätsniveau
Beschreibung
Primary clarification directly out of the bioreactor
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millistak+®
Parameter
1 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse)
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
Höhe
32 cm (12.5 in.)
Länge
62 cm (24.2 in.)
Filtrationsfläche
0.11 m2
Verunreinigungen
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
39-69 mg/m2
Rest-TOC (gesamter organischer Kohlenstoff)
720-1260 ppb
Aufnahme
sample type liquid
Leitfähigkeit
8.66-10.5 μS/cm at 25 °C (product water)
Filterqualität
D0HC
Allgemeine Beschreibung
Diese D0HC-Medienserie bietet eine optimale Leistung durch eine Matrize mit Gradientendichte, die sich ideal für primäre Klärungsanwendungen eignet. Millistak+® Pod-Filter sind in drei verschiedenen Serien von Medienqualitäten für Ihre spezifischen Anforderungen erhältlich - DE, CE und HC.
Das Millistak+® Pod-System ist ideal für viele primäre und sekundäre Klärungsanwendungen wie Zellkulturen, Hefe- und E.-coli-Lysate nach dem Zentrifugieren, E.-coli-Rückfaltungen, Medien, Impfstoffe, Plasmaproteine und Seren.
Einfache Anwendung
Mit dem kompakten, modularen Design unseren neuen Millistak+® Pod-Systems können Sie die Produktivität erhöhen und die Durchlaufzeiten verkürzen.
Die Installation und der Aufbau des Pod-Systems sind unkompliziert und eindeutig. Das einzigartige Design der Einwegadapter und Einwegfiltrationsleisten ermöglichen den einfachen Anschluss der Pod-Filter an die anderen Einheiten in dem Prozess. Das abgeschlossene Einwegsystem schützt die Anwender vor Exposition gegenüber biologischen Gefahren und macht Anforderungen an die Wartung und die Validierung der Reinigung überflüssig.
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Geringes Totvolumen für eine größerer Produktausbeute
- Breite Palette an Medientypen in Ein- und Mehrschicht-Produkten erhältlich
- Millistak+ HC Dual-Action Medien verbessern die Vorfiltration und verkürzen die Klärung
- Das flexible, modulare Format bietet eine Skalierbarkeit von 5 bis 12.000 Litern oder mehr
- Durch das patentierte Einwegdesign sind ein Gehäuse sowie CIP oder eine Reinigungsvalidierung überflüssig
- Die abgeschlossenen Pod-Filter schützen die Anwender vor Exposition gegenüber biologischen Gefahren
- Die robuste Konstruktion ist einfach zu verwenden und aufzubauen
- Geringerer Platzbedarf erleichtert die Verwendung auf engem Raum
Spezifikationen
Natrium: <32,29 mg/m2
Calcium: <7,53 mg/m2
Magnesium: <2,15 mg/m2
Quecksilber: <0,11 mg/m2
Chrom: <0,11 mg/m 2
Aluminium: <0,11 mg/m2
Kalium: <0,11 mg/m2
Blei: <0,11 mg/m2
Arsen: <0,11 mg/m2
Cobalt: <0,11 mg/m2
Eisen: <0,11 mg/m2
Mangan: <0,11 mg/m2
Titan: <0,11 mg/m2
Zink: <0,11 mg/m2
Angaben zur Herstellung
1 Autoklavenzyklus von 60 min bei 123 °C
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Was ist das Emprove® Programm?
Das Emprove® Programm stellt umfassende und eingehende Dokumentation zu unseren Filtern, Einwegkomponenten, pharmazeutischen Rohstoffen und Ausgangsstoffen bereit.
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen