MABT391
Anti-Myosin-10 Antibody, clone 5H4.1
clone 5H4.1, from mouse
Synonym(e):
Myosin-10, Cellular myosin heavy chain, type B, Myosin heavy chain 10, Myosin heavy chain, non-muscle IIb, Non-muscle myosin heavy chain B, NMMHC-B, Non-muscle myosin heavy chain Iib, NMMHC II-b, NMMHC-IIB
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
5H4.1, monoclonal
Speziesreaktivität
human, mouse
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MYH10(4628)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Qualität
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Myosin-10 in 10 µg of C2C12 cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable