Wichtige Dokumente
MABT336
Sigma-Aldrich
Anti-TKS5-Antikörper, Klon 13H6.3
clone 13H6.3, from mouse
Synonym(e):
Adapter protein TKS5, Five SH3 domain-containing protein, SH3 multiple domains protein 1, Tyrosine kinase substrate with five SH3 domains, SH3 and PX domain-containing protein 2A
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
13H6.3, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SH3PXD2A(9644)
Allgemeine Beschreibung
SH3- und PX-Domäne-enthaltendes Protein 2A (UniProt: Q5TCZ1; auch bekannt als Adapterprotein TKS5, Fünf SH3-Domänen-haltiges Protein, SH3 mulitple Domänen Protein 1, Tyrosinkinase-Substrat mit fünf SH3-Domänen) wird durch das Gen SH3PXD2A (auch bekannt als FISH, KIAA0418, SH3MD1, TKS5) (Gen-ID: 9644) beim Menschen kodiert. Das Adapterprotein TKS5 ist ein Gerüstprotein, das für die Bildung von Podosomen, den Abbau der extrazellulären Matrix und für die Invasion in einigen Krebszellen erforderlich ist. Es wurden drei Isoformen von TKS5 beschrieben, die durch alternatives Spleißen entstehen. In normalen Zellen ist TKS5 ein zytoplasmatisches Protein, aber in SRC-transformierten Zellen ist es in Podosomen lokalisiert. Es ist in mehreren Krebszelllinien zu finden, insbesondere in invasiven Brustkarzinomen und -melanomen. TKS5 enthält eine PX-Domäne (Phx-Homologie) und fünf SH3-Domänen. Die PX-Domäne ist für die Podosom-Lokalisierung erforderlich, da sie Phosphoinosiltole wie PtdIns3P und PtdIns(3,4)P2 und in geringerem Maße PtdIns5P und PtdIns(3,5)P2 binden kann. Seine Bindung an ADAM12, ADAM15 und ADAM19 wird durch die fünfte SH3-Domäne vermittelt. Die intramolekulare Interaktion der PX-Domäne mit der dritten SH3-Domäne hält das Protein im Zytoplasma, und die Phosphorylierung unterbricht diese Interaktion, was zu einer Umverteilung des Proteins vom Zytoplasma in die Perimembranregion führt.
Spezifität
Klon 13H6.3 weist SH3- und PX-Domäne-enthaltendes Protein 2A (Adapterprotein TKS5) in menschlichen Zellen nach. Er zielt auf ein Epitop mit 60 Aminosäuren in der C-terminalen Hälfte ab.
Immunogen
GST/His-markiertes rekombinantes Fragment, das 60 Aminosäuren der C-terminalen Hälfte des menschlichen SH3- und PX-Domäne-enthaltenden Proteins 2A (Adapterprotein TKS5) entspricht.
Anwendung
Anti-TKS5, Klon 13H6.3, Best.- Nr. MABT336, ist ein monoklonaler Mausantikörper zum Nachweis von TKS5, der für die Verwendung in der Immunhistochemie (Paraffin) und in Western-Blot getestet wurde.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung von 1:50 wurde TKS5 in menschlichem Brustkrebsgewebe nachgewiesen.
Qualität
Beurteilt mittels Western-Blot in SCC61- und SK-MEL28-Zelllysaten.
Western-Blot-Analyse: Mit 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wurde TKS5 in 10 µg SCC61- und SK-MEL28-Zelllysat nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~ 160 kDa gemessen; 125,29 kDa berechnet. In einigen Lysat(en) können uncharakterisierte Banden beobachtet werden.
Physikalische Form
Aufgereinigter monoklonaler Maus-Antikörper IgG1 in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Matthew Baik et al.
MethodsX, 6, 718-726 (2019-04-24)
Invadopodia, cancer cell protrusive structures with associated proteolytic activity, provide cancer cells with the ability to remodel the extracellular matrix. Invadopodia facilitate invasive migration and their formation correlates with cancer cell invasiveness and metastatic potential. The unambiguous identification of invadopodia
Louisiane Perrin et al.
Communications biology, 5(1), 758-758 (2022-08-02)
Invasive and non-invasive cancer cells can invade together during cooperative invasion. However, the events leading to it, role of the epithelial-mesenchymal transition and the consequences this may have on metastasis are unknown. In this study, we demonstrate that the isogenic
Battuya Bayarmagnai et al.
Journal of cell science, 132(20) (2019-09-20)
The process of tumor cell invasion and metastasis includes assembly of invadopodia, protrusions capable of degrading the extracellular matrix (ECM). The effect of cell cycle progression on invadopodia has not been elucidated. In this study, by using invadopodia and cell
Chenxi Tian et al.
Cancer research, 80(7), 1461-1474 (2020-02-08)
The prognosis for pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) remains poor despite decades of effort. The abundant extracellular matrix (ECM) in PDAC comprises a major fraction of the tumor mass and plays various roles in promoting resistance to therapies. However, nonselective depletion
Kaushik Pal et al.
The Journal of cell biology, 220(7) (2021-04-28)
Podosomes and invadopodia, collectively termed invadosomes, are adhesive and degradative membrane structures formed in many types of cells and are well known for recruiting various proteases. However, another major class of degradative enzymes, deoxyribonuclease (DNase), remains unconfirmed and not studied