MABS2309
Anti-p66shc Antibody, clone BG8
Synonym(e):
SHC-transforming protein 1;SHC-transforming protein 3;SHC-transforming protein A;Src homology 2 domain-containing-transforming protein C1;SH2 domain protein C1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
BG8, monoclonal
Mol-Gew.
calculated mol wt 62.82 kDa
observed mol wt ~62 kDa
Aufgereinigt durch
using protein G
Speziesreaktivität
mouse
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
human
Verpackung
antibody small pack of 100 μL
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
Epitopsequenz
N-terminal
Protein-ID-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SHC1(6464)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Evaluated by Western Blotting in NIH3T3 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected SHC-transforming protein 1 in NIH3T3 cell lysate.
Tested Applications
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected p66shc 1 in Immunofluorescence application (Orsini, F., et al. (2004). J Biol Chem. 279(24): 25689-95).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected p66shc in Immunocytochemistry application (Orsini, F., et al. (2004). J Biol Chem. 279(24): 25689-95).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected p66shc in Western Blotting application (Orsini, F., et al. (2004). J Biol Chem. 279(24): 25689-95); Su, K.G., et al. (2012). Eur J Neurosci. 35(4):562-71).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Physikalische Form
Rekonstituierung
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable