MABS194
Anti-c-K-Ras Antibody, clone 234-4.2
clone 234-4.2, from mouse
Synonym(e):
GTPase Kras, K-Ras 2, Ki-Ras, c-K-ras, c-Ki-ras
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
234-4.2, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
rat (immunogen homology)
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... KRAS(3845)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
GPCR-, cAMP/cGMP- & kalziumabhängige Signalübertragung
Western Blot Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected c-K-Ras in primary human
lymphoid leukemia cell lysates, and in normal and HA-dynamin K44A mutant HeLa cell lysates (Omerovic, J., et al. (2008). Oncogene. 27(19):2754-2762.).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected c-K-Ras in non-small cell lung cancer cells (Volm, M., et al. (2002). Clin Cancer Res. 8(6):1843-1848.).
Qualität
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected c-K-Ras in 10 µg of SW-480 cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
SW-480 cell lysate
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable